Learn More
Motic™ CCIS™ EK-H-Planphase Ziel, negative Phase
Artikelnummer. 13435489
Change view
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
10X
Gehäuse 100X
Gehäuse 20X
Gehäuse 40X
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vergrößerungsleistung unitSize
13435489 10X 1 Stück
13425509 Gehäuse 100X 1 Stück
13475489 Gehäuse 20X 1 Stück
13445499 Gehäuse 40X 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13435489 Lieferant Motic™ Lieferanten-Nr. 1101001703391
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
CCIS™ EC-H Plan-Phasen-Objektiv, negative Phase, ist mit allen Mikroskopen der BA-Serie kompatibel.
  • Zur Verwendung mit Mikroskopen der BA-Serie
  • EC-H Planphase
  • Negative Phase
  • Verfügbare Vergrößerungen/Numerische Aperturen:
    • 10x/0.25 (WD = 17.4 mm)
    • 20x/0.45 (WD = 0.9 mm)
    • 40X/0.65/S (WD=0.5 mm)
    • 100x/1.25/S-Öl (WD = 0.15 mm)
Spezifikation
Typ Achromatisches CCIS-Planphasenobjektiv, negative Phase
Sichtfeld EC-H Planphase
Fokusabstand 17,4 mm WD
Zur Verwendung mit (Geräte) Serie BA Microscope
Vergrößerungsleistung 10X
Numerische Apertur 6,4 mm
Menge Je 1