Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Plasma Cell Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, 50μg/mL, BSA and azide
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Plasma Cell Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
133.62 € - 482.00 €
Spezifikation
Antigen | Plasma Cell Ab-1 |
---|---|
Klon | LIV3G11 |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12631567
|
Epredia™
MS-488-P1 |
Concentrated | 500 μL |
352.00 €
500 Mikroliter |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12611567
|
Epredia™
MS-488-P |
Concentrated | 1 mL |
482.00 €
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12621567
|
Epredia™
MS-488-P0 |
Concentrated | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12641567
|
Epredia™
MS-488-P1ABX |
Concentrated | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12681567
|
Epredia™
MS-488-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Host Species: Mouse
Clone: LIV3G11
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Positive Control: Tonsil or lymph node
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin only)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Plasma Cell Ab-1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
RUO | |
Human | |
Primary |
LIV3G11 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Hematopoietic | |
IgG2a |