Learn More
Greiner Bio-One Plasmaröhrchen mit Lithium-Heparin und Gel
Für Bestimmungen in der klinischen Chemie und Immunchemie
46.16 € - 661.00 €
Spezifikation
Zusatzstoff | Lithium-Heparin |
---|---|
Verschlusstyp | Sicherheitsabziehkappe |
Verschlussfarbe | Grün mit gelbem Ring |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13098722
|
Greiner Bio-One
455083 |
8 mL | 16 x 100 mm |
661.00 €
1200 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12046649
|
Greiner Bio-One
455083 |
8 mL | 16 x 100 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12036649
|
Greiner Bio-One
456087 |
5 mL | 13 x 100 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Die innere Röhrchenwand ist mit Lithiumheparin beschichtet, einem Antikoagulans, das sich an Antithrombine bindet und die Gerinnungskaskade blockiert, wodurch eine Plasmaprobe entsteht.
- Enthalten ein Barrieregel im Röhrchen, das sich nach oben bewegt, um während der Zentrifugation eine stabile Barriere zwischen Plasma und Zellen zu bilden. Plasma kann direkt aus dem Röhrchen angesaugt werden, wodurch ein Transfer entfällt
- Glasklar mit gleicher oder besserer Leistung
- Durch Spritzguss praktisch unzerbrechlich, daher sicherer als Glas
- Haltbarkeit der Röhrchen: 18 Monate ab dem Herstellungsdatum
- Die nicht schraubbaren Sicherheitsverschlüsse können mit einem sanften Ziehen entfernt werden
Spezifikation
Lithium-Heparin | |
Sicherheitsabziehkappe | |
Grün mit gelbem Ring |