Learn More
Macherey-Nagel™ Elutionspuffer AE
Description
NucleoSpin™ Plasmid-Kits beinhalten ein Protokoll, das mit einem Elutionsschritt abschließt. Der Plasmid-DNA-Elutionspuffer AE ist eine 5 mM Tris/HCl-Lösung mit einem pH-Wert von 8,5 zur Extraktion reiner Plasmid-DNA aus der Matrix der NucleoSpin™ Säule unter Bedingungen niedriger Ionenstärke.
Zusätzlicher Elutionspuffer AE ist erforderlich, wenn das Puffervolumen angepasst wird, um eine höhere Ausbeute zu erzielen, die bei einigen Downstream-Anwendungen erforderlich sein kann. NucleoSpin™ Plasmid-Kits enthalten ausreichend Elutionspuffer AE, um das Standardprotokoll durchzuführen (typische Ausbeute: 70–90 –%).
- Höherer Ertrag im Allgemeinen, esp für größere Konstrukte: Puffer erhitzen, bis zu doppelt so viel Puffer verwenden, länger inkubieren.
- Hohe Ausbeute: Führen Sie zwei Elutionsschritte mit der doppelten Menge Elutionspuffer durch, um eine Ausbeute von 90–100 % –zu erzielen.
- Hohe Konzentration: Verwenden Sie 60 % des Volumens an Elutionspuffer für ∼130% Konzentration (max. Ausbeute: 80%)
- Hohe Ausbeute und hohe Konzentration: Führen Sie eine längere Inkubation mit 50 % Elutionspuffer durch und wenden Sie anschließend einen Standard-Elutionsschritt an (Ausbeute: –85–100 % bei hoher Konzentration).
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Tris–HCl-Lösung |
| CAS | 77-86-1 |
| Konzentration | 5mM |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Aufreinigung von Plasmid-DNA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | NucleoSpin™ Plasmid-DNA Kits |
| pH | 8,5 |
| Menge | 1.000 ml |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.