missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Plasminogen Antibody (SBF1 C1.21), FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18082546 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18082546 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18082546 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB1002791F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Plasminogen Monoclonal specifically detects Plasminogen in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Plasminogen
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon SBF1 C1.21
Konjugat FITC
Verdünnung ELISA
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias DKFZp779M0222, EC 3.4.21, EC 3.4.21.7, plasmin, plasminogen
Gensymbole PLG
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human Plasminogen
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Cancer, Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5340
Testspezifität Does not cross react with HGF1/MSP or HGF/SF. Cross reacts with plasmin
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.