Learn More
Brand™ Messzylinder, hohe Form, PLASTIBRAND 2000 ml:20 ml, PMP (TPX), blau graduiert
Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff, der eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit bietet.
Marke: Brand™ 34764
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Mit blau bedruckter Graduierungsskala
- Farbe: transparent
- Autoklavieren bis zu 121 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte
- Eine Reinigung bei Temperaturen unter 60 °C wird empfohlen, um Graduierungen und Beschriftungen zu erhalten.
Spezifikation
Transparent | |
PMP | |
± 20 ml | |
Messzylinder | |
Ja |
2000 ml | |
535 mm | |
1 | |
Ja | |
Klasse B |