Learn More
Brand™ Messzylinder aus Polypropylen mit hoher Form, Klasse B
Artikelnummer. 10757421 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10757421 10 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10757421 Lieferant Brand™ Lieferanten-Nr. 34808
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus hochtransparentem Polypropylen. Hohe Messzylinder der Klasse B aus Polypropylen mit blau gedruckter Skala ermöglichen eine einfache Volumenbestimmung. Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis zu 80 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte. Eine Reinigung bis 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
  • Aus hochtransparentem Polypropylen.
  • Hohe Form mit blau gedruckter Skala ermöglicht eine einfache Volumenbewertung.
  • Klasse B.
  • Entspricht den DIN 12681- und ISO 6706-Normen.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis zu 80 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
  • Eine Reinigung bis 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material Polypropylen
Toleranz ±0,2 mL
Zertifizierung/Konformität DIN 12681, ISO 6706
Anzahl pro Packung 10/Packung
Klasse Klasse B
Kalibrierung für Inhalt
Umfang Blaue Graduierungen
Menge 10/Packung
Graduierungen 0.2 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Fehlergrenze ± 0.20 ml
Max. Temperatur 80 °C
Unterteilung 0.2 ml
Form Rund
Skalenfarbe Blue
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 145 mm
Typ Graduierter Messzylinder