Learn More
Simport™ Zentrifugenröhrchen [Kunststoff]
Nützlich für das Sammeln und Transportieren biologischer Proben. Die SIPImport™ Kunststoffzentrifugenröhrchen mit auslaufsicheren Eigenschaften werden durch eine flache Kunststoffschraubverschluss mit einer inneren Dichtlippe gesichert
Marke:  Simport™ T420-4
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11601510
  • 137.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab
18-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Deckel mit nummerierten Quadraten zur einfachen Probenidentifikation
  • Stapelbar
  • Fläschchen gut durch die transparente Abdeckung sichtbar
  • In vier Farben zur besseren Farbcodierung
  • Deckel und Sockel sind verkastet, um Fehlausrichtung zu verhindern
  • Ablauflöcher im Boden
  • Passend für Metallgestelle für Tiefkühlgeräte
  • Beschriftungsflächen zur Identifizierung von Boden und/oder Deckel
  • Numerische Identifizierung der einzelnen Fläschchen 10 Luftdüsen minimieren Kondensation
Spezifikation
Spezifikation
Nein
Gelb
500
Beutel/25 ,500 /Karton
Nicht steril
Polypropylen
25