Learn More
Hecht Karl™ Birnenförmige Zentrifugenröhrchen ASTM
Beschreibung
- Borosilikatglas 3.3
- DIN 51793
- Eingeschmolzene blaue Graduierungsmarkierungen
- ASTM D 96
- Zylindrischer Boden
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D 96, D51793 |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Zur Verwendung mit | Zentrifugation |
| Form | Birnenförmig |
| Bodenform | Rund |
| Graduierungen | 0,1 ml (0 bis 1,5 ml), 0,5 ml (1,5 bis 5 ml), 1 ml (5 bis 10 ml), 5 ml (10 bis 25 ml), 25 ml (25 bis 100 ml) |