missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

x10 Halterung für 2000ml Erlenmeyerkolben

Marke:  Medline Scientific AAA30677

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

Artikelnummer. 15327761

  • 665.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Klemme
Kunststoff
Für 2.000 ml-Erlenmeyerkolben mit Rundboden
10/Packung
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote