Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Kunststoffboxen mit Fächern
In diesen Kunststoffboxen aus Styrol mit mehreren Fächern können 35 mm-Objektträger, Hardware, Korken, Stopfen und andere Laborartikel gelagert und organisiert werden.
Marke:  Bel Art™ SP Scienceware™ F16611-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.55000kg
Artikelnummer. 15723728
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kristallklar, bieten so vollständigen Blick auf Inhalt
  • Der eng anliegende Klappdeckel sorgt für eine sichere Aufbewahrung von Gegenständen
  • Nicht empfohlen unter 0 °C
Spezifikation
Spezifikation
Kunststoffbox mit Fächern
Durchsichtig
Rechteckig
35mm Objektträger, Hardware, Korken, Stopfen und andere Laborartikel
1
1 Stück
33,3 x 22,9 x 5,8 cm (131⁄8 x 9 x 25/16 in.)
13,125 in.
9 in.
2,313 in.
Klappdeckel
Kunststoff
Organisieren und lagern Sie 35 mm Objekträger
35 mm Objektträger
Objektträger-Lagerungskasten
0° bis 80°C
33,3 cm
22,9 cm
5,8 cm