Learn More
Greiner Bio-One EasyLoad™ 1000 Nachfüllsystem
Zur Steigerung der Stabilität beim Autoklavieren. Greiner Bio-One™ EasyLoad™ 1000 Nachfüllsysteme sind einfache, zeit- und platzsparende Nachfüllsysteme für Standard-Pipettenspitzen.
Marke:  Greiner Bio-One 741050
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11749472
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Pipettenspitzen: Nur für die einmalige Verwendung; Gestell: autoklavierbar bei 121°C
  • Stapelbar
  • Farbkodierte Boxen
  • Positionierungsanleitung für einfache Platzierung
  • Der Innenaufbau unterstützt den sicheren Einsatz mit Mehrkanalpipetten
  • Volumen: 100 - 1000 μl
  • Geeignet für Einkanalpipettierer der Marken Brand™, Eppendorf™, Finnpipette™, Gilson™ und Socorex™
  • Graduiert 
Spezifikation
Spezifikation
100 to 1000 μL
Blau
Nachfüllpackung
Universal Fit, Eppendorf Pipetter, Finnpipette™, Gilson™, Socorex™
EasyLoad
Steril
Autoclavable
Ja
Ja
PP (Polypropylen)