Learn More
Gilson™ Auswerfer aus Kunststoff
Ersatzauswerfer aus Kunststoff für die Verwendung mit einer Vielzahl von PIPETMAN™ -Modellen.
Marke:  Gilson™ F107028
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16333266
  • 8.60 € / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ersatzteil
  • Zur Verwendung mit PIPETMAN™ Classic, PIPETMAN™ Neo, PIPETMAN™ G und PIPETMAN™ L.
Spezifikation
Spezifikation
PIPETMANtrade; -Modellen P20, P20N, P20G, P20L und P20L (autoklavierbar)
Autoklavierbar
Weiß