Learn More
DWK Life Sciences Kunststoff-Olive, mit Silikondichtung (VMQ), PP komplett mit Schraubverbindungsverschluss PBT, gebogen
Zum sicheren Anschließen von Schläuchen.
Marke:  DWK Life Sciences 286222005
4.82 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.44550kg
Artikelnummer. 10293541
  • 5.50 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Über Kunststoff-Oliven, die mit einer Schraubkappe mit Bohrung auf ein Glasgewinde aufgeschraubt werden, können Schläuche sicher an Laborapparaturen angeschlossen werden.Kunststoff-Oliven aus PP werden eingesetzt bei geringeren Anforderungen an die thermische und chemische Beständigkeit.
  • Schlauch-Oliven ermöglichen den Anschluss von Schläuche an Laborapparaturen
Spezifikation
Spezifikation
100/Packung
Für Anwendungen mit weniger Bedarf an thermischer und chemischer Beständigkeit
8,6 mm