Learn More
Brady™ Minipiktogramme, Kunststoff
Artikelnummer. 10506710
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
20 mm
50 mm
Packungsgröße:
10 Stück
15 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) unitSize
10506710 50 mm 10 Stück
10029789 20 mm 15 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10506710 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 802054
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844
Alternate Part Number PIC 315-TRI 50-B-7586 10 ea/sheet
Material Kunststoff
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Piktogramme und leere Felder
Höhe (metrisch) 50 mm
Dicke 0,026 mm
Breite (metrisch) 50 mm
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis 80 °C
Form Dreieckig
Angezeigter Text Warnsymbole
Produkttyp Mini-Piktogramm-Sicherheitsschild
Farbe Schwarz auf gelb
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.