Learn More
Brady™ Picto ku 148x105'in bedr.laten
Beschreibung
- Brady B-7527 ist ein oberflächenbedrucktes, starres Polypropylenmaterial mit einer leicht strukturierten Oberfläche, das mit einem glänzenden, transparenten Polyester überlaminiert ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Sicherheitsschild - IN BEDRIJF LATEN |
| Klebstofftyp | Nicht klebend |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Schwarz auf Gelb, Schwarz, Weiß |
| Format | Karte |
| Material | Polypropylen |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Keine |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |