Learn More
Saint-Gobain Hygieneverbindungsstücke aus Kunststoff
Beschreibung
- Reduziert den Totraum und verbessert den Durchfluss.
- Der konische Trichter sorgt für einen gleichmäßigen Flüssigkeitsfluss.
- Glatte Innenfläche verhindert das Eindringen von Partikeln.
- Die nahtlose Konstruktion verhindert Kontaminationen, indem Leckagen und Bereiche mit potenziellem Bakterienwachstum vermieden werden.
- Das Material erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI und ist FDA-konform für den Lebensmittelkontakt.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP-Klasse VI |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Bioreaktoren und Fermentoren |
| Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 72 °F |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 22 °C |
| Schlauchanschluss | Verschraubung Tygopure 3/8 in. aus Polypropylen |
| Innendurchmesser Schlauchanschluss | 3/ in. |
| Maximaler Druck | 200 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 200 °F |
| Mehr anzeigen |