Learn More
Saint-Gobain Hygieneverbindungsstücke aus Kunststoff
Artikelnummer. p-317172
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser Schlauchanschluss:
1/2 in.
3/ in.
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser Schlauchanschluss unitSize
12409650 3/ in. 1 Stück
11749769 1/2 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12409650 Lieferant Saint-Gobain Lieferanten-Nr. 3151201
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Der Cole-Parmer™ gezahnte Sanitäranschluss aus Polypropylen hat ein konisches Trichterdesign, um einen gleichmäßigen Flüssigkeitsfluss zu gewährleisten.
  • Reduziert den Totraum und verbessert den Durchfluss.
  • Der konische Trichter sorgt für einen gleichmäßigen Flüssigkeitsfluss.
  • Glatte Innenfläche verhindert das Eindringen von Partikeln.
  • Die nahtlose Konstruktion verhindert Kontaminationen, indem Leckagen und Bereiche mit potenziellem Bakterienwachstum vermieden werden.
  • Das Material erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI und ist FDA-konform für den Lebensmittelkontakt.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP-Klasse VI
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Bioreaktoren und Fermentoren
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 72 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 22 °C
Schlauchanschluss Verschraubung Tygopure 3/8 in. aus Polypropylen
Innendurchmesser Schlauchanschluss 3/ in.
Maximaler Druck 200 psi
Max. Operating Temperature (English) 200 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 93 °C
Produkttyp Tygopure™ Sanitärarmaturen