Learn More
Buerkle™ Stopcock gerader Absperrhahn
Die StopCock Absperrhähne passen für alle Behälter mit R 3/4 Zoll-Anschlussgewinde. Gewindeadapter erleichtern den Anschluss von Hähnen an fast alle Behälter.
Marke: Buerkle™ 0525-5000
25.71 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04750kg
Benachrichtigungen:
Nicht für kristallisierende Substanzen geeignet!
Beschreibung
- Schlauchstutzen für StopCock mit Außengewinde lieferbar
- Dicht schließend für vollständige Abdichtung
- Besonders einfach
- Mit Anschlusskappenmutter, garantierte vertikale Position des Hahns
- Druckfest bis 2 bar bei 20 °C (ohne Auslaufhalterung und Tülle)
Spezifikation
Zulaufseite: Hutmutter mit 3/4 Zoll-Innengewinde; Ablaufseite: 3/4 Zoll-Außengewinde | |
2 bar | |
3/4 in.-Außengewinde |
Kunststoff | |
Mit Anschlusskappenmutter, garantierte vertikale Position des Hahns | |
3/4 in. |