Beschreibung
Benötigt
Griffe der Serie STAH oder STAEH
Die Micronova Kunststoffzylinder- und Gerätebürsten sind in zwei Varianten mit optionalen Bürstenabdeckungen für die Feinreinigung und Desinfizierung erhältlich. Die Zylinderbürste ist kuppelförmig für kleine Tanks, Ballonflaschen, Kanalarbeiten und andere Zylinder, optional mit Bürstenabdeckung BRSC6-02. Die Kesselbürste ist länglich für kleine Tanks, Ballonflaschen und andere Produktionsgeräte geformt und kann optional mit der Bürstenabdeckung BRSC6-41 verwendet werden.
- Leichte, langlebige Gerätebürsten mit Borsten aus Polyester
- Ideal für kleine Tanks, Ballonflaschen, Kanalarbeiten und andere Zylinder
- Hergestellt aus von der FDA zugelassenen, BPA-freien Basisharzen
- Die Zylinderbürste ist eine runde/kuppelförmige Bürste
- Die Kesselbürste ist eine längliche Bürste
- Für die Feinreinigung und Sterilisierung sind Bürstenabdeckungen erhältlich
- FDA-zugelassen für indirekten Lebensmittelkontakt
- Mit ACME-Gewinde zum Befestigen an Griffen der STA-Serie
- Die optionalen Stoffabdeckungen verbessern die Feinreinigung und Desinfizierung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Zylinderbürste mit Acme-Gewinde |
| Bristle Material | Polyester |
| Bristle Type | Mittlere Steifigkeit |
| Color-coded | Nein |
| Griffmaterial | Kunststoff |
| Handle Type | Acme-Gewinde |
| Spitzentyp | Konisch |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Pflegeanleitungen | Bei Umgebungstemperatur verwahren |
| Mehr anzeigen |