Learn More
Kartell™ Schlauchverbinder, T-Form, nicht konisch
BIOPHARMA
Die Konstruktion mit Einkerbungen gewährleistet einen festen Sitz der Schläuche und verhindert ein Abrutschen.
Marke:  Kartell™ 7046000
Artikelnummer. 11994349
  • 7.20 € / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit Verzahnung, die Schläuche fixiert und ein Verrutschen verhindert.
  • Aus Polypropylen
  • Autoklavierbar
  • Chemie- und temperaturbeständig
Compliance
Entsprechen den Richtlinien für Lebensmittel und Landwirtschaft