missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Plastin-L Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™

Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Plastin-L Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.

133.62 € - 846.60 €

Spezifikation

Antigen Plastin-L Ab-1
Klon LPL4A.1
Anwendungen Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 5
Produktcode Marke Konzentration Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Konzentration Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12619566
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-1326-P1
200μg/mL 500 μL
484.00 €
500 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12609566
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-1326-P0
200μg/mL 100 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12699556
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-1326-P
200μg/mL 1 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12629566
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-1326-P1ABX
1mg/mL 100 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12659566
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-1326-PABX
1mg/mL 200 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

L-plastin is a leukocyte specific actin bundling protein from fimbrin family of proteins. It has two actin-binding domains and two EF hand type calcium-binding domains. It gets phosphorylated on the serine residue in its headpiece region in response to a variety of inflammatory stimuli. It is hypothesized that L-plastin may play a role in regulating integrin mediated adhesion in leukocytes. L-plastin is expressed in majority of human cancer cell lines derived from solid tumors. Its expression is positively upregulated by testosteronse in andrgen receptor positive prostrate and breast cancer cells through three androgen receptor binding elements located in the upstream region of the gene.

Host Species: Mouse

Clone: LPL4A.1

Isotype: IgG1

Species Reactivity: Human. Does not react with Mouse. Others not known.

Epitope: Headpiece region

Immunogen: Human recombinant L-plastin protein

Molecular Weight: 62kDa

Positive Control: Human polymorphonuclear neutrophils and monocytes, MCF-7, Jurkat cells

Cellular Localization: Cytoplasmic

Recommended for:

  • Western Blotting
  • Immunofluorescence (Fixed in methanol or 3% paraformaldehyde)
  • Immunoprecipitation (Native)

Note:

USA: RUO; Int'l: RUO

Spezifikation

Spezifikation

Plastin-L Ab-1
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Cytoskeletal Protein
Human recombinant L-plastin protein
Primary
LPL4A.1
Monoclonal
Concentrated
RUO
Human
IgG1
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen