Learn More
BD Dreiteilige Plastipak™ Spritze mit konzentrischem Luer-Slip
Beschreibung
- Each syringe is tested for: sterility, pyrogenicity and toxicity
- Syringes and separate accessory needles are individually wrapped in peel-apart blister packs.
- For needles, please see our Microlance™ disposable needles range.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 20594-1, ISO 594-1, ISO 594-2 |
| Material | Plastic |
| Außendurchmesser (metrisch) | 13.66 mm |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (metrisch) | 65.03 mm |
| Produkttyp | 3-teilige Spritze mit zentrischem Luer-Anschluss |
| Einwegprodukt | Ja |
| Graduierungen | 0.2 ml |
| Menge | 100/Packung |
| Volumen (metrisch) | 5 ml |
| Mehr anzeigen |