missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ X2 VS20 PLAIN GLASS + 1MM SPACERS SPACERS
Zubehör für Arbeiten mit vertikalen Verti-GEL Maxi 2-Gelelektrophoresesystemen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresesystem Verti-GEL Maxi 2-Gel
Spezifikation
Verti-Gel Maxi 2-Gel vertikales Gelelektrophoresesystem | |
Glatte Platten mit 1 mm-Abstandshaltern |