Learn More
Eppendorf™ Plattformen für Innova™ 2050 Schüttler
Beschreibung
- Fasst Erlenmeyerkolben
- Spezialplattform
- Aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 125-ml-Erlenmeyerkolben |
| Material | Edelstahl |
| Abmessungen (L x B) | 41 x 31 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Innova™ 2000 Schüttler |
| Anzahl Positionen | 20 |