Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für digitale Mikrotiterplatten-Schüttler
Verschiedene Zubehörteile für digitale Mikrotiterplatten-Schüttler
Marke: Thermo Scientific™ 88882115
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beinhaltet: Pack of 7 Clamps
Beschreibung
Verschiedene Zubehörteile für digitale Mikrotiterplatten-Schüttler
Serviceplan
Standardgarantie von Thermo, Reparaturservice und kostenlose Ersatzteile innerhalb der Garantie
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
96-Well-Mikrotiterplattenklammer | |
54 x 19 x 19 mm | |
Taumelschüttler, Rotator, Mischer |
Edelstahl | |
Klemme für 96-Well-Mikrotiterplatten | |
7 Clamps |