Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für digitale Mikrotiterplatten-Schüttler
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Verschiedene Zubehörteile für digitale Mikrotiterplatten-Schüttler
Serviceplan
Standardgarantie von Thermo, Reparaturservice und kostenlose Ersatzteile innerhalb der Garantie
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Plattform |
| Zertifizierung/Konformität | Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) |
| Material | Edelstahl |
| Abmessungen (L x B x H) | 292 x 275 x 14 mm |
| Länge (angloamerikanisch) Plattform | 11,49 in. |
| Länge (metrisch) Plattform | 292 mm |
| Breite (angloamerikanisch) Plattform | 10,82 in. |
| Breite (metrisch) Plattform | 275 mm |
| Beschreibung | Große Plattform |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Taumelschüttler, Rotator, Mischer |
| Mehr anzeigen |