Learn More
Alfa Aesar™ Platin-(0)-1,3-Divinyl-1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan-Komplex, lösl. in vinylendständigem Polydimethylsiloxan
Marke: Alfa Aesar™ 041508.06
Weitere Details : CAS : 68478-92-2 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge | 5g |
---|
Beschreibung
- Katalysator für die Zugabe von Si-H zu Olefinen; Zusatz als Härtungskatalysator von Silikonvinyl bei Raumtemperatur
Chemische Identifikatoren
68478-92-2 | |
381.485 | |
RCNRJBWHLARWRP-UHFFFAOYSA-N | |
10959889 | |
C[Si](C)(C=C)O[Si](C)(C)C=C.[Pt] |
C8H18OPtSi2 | |
MFCD00151662 | |
platinum 0-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane, platinum salt, platinum 0-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex solution, ksc628a5r, platinum 1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, dimethyl vinyl silyl oxy-dimethyl-vinyl-silane; platinum, ethenyl ethenyldimethylsilyl oxy dimethylsilane platinum, platinum 0-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex, platinum,1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes | |
Ethenyl-[ethenyl(dimethyl)silyl]oxy-dimethylsilane;Platin |
Spezifikation
Platinum (0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex | |
>110°C (230°F) | |
Orange | |
Soln. in vinyl terminated polydimethylsiloxane | |
C8H18OPtSi2 | |
platinum 0-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane, platinum salt, platinum 0-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex solution, ksc628a5r, platinum 1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, dimethyl vinyl silyl oxy-dimethyl-vinyl-silane; platinum, ethenyl ethenyldimethylsilyl oxy dimethylsilane platinum, platinum 0-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex, platinum,1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes | |
RCNRJBWHLARWRP-UHFFFAOYSA-N | |
Ethenyl-[ethenyl(dimethyl)silyl]oxy-dimethylsilane;Platin | |
10959889 | |
Flüssig |
0.984 g/mL | |
Moisture sensitive | |
5g | |
68478-92-2 | |
MFCD00151662 | |
Miscible with toluene,xylene,isopropyl alcohol,double-vinyl silicone oil and vinyl terminated poly(dimethylsiloxane). Immiscible with water. | |
C[Si](C)(C=C)O[Si](C)(C)C=C.[Pt] | |
381.485 | |
474.68 |