Learn More
Platin-(0)-1,3-Divinyl-1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan-Komplex, lösl. in vinylendständigem Polydimethylsiloxan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314258
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11314258 1 g 1 Gramm
11324258 5 g 5 Gramm
11304258 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11314258 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041508.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 68478-92-2 | C8 H18 O Pt Si2 | 474.68 g/mol
Catalyst for Si-H addition to olefins silicone vinyl addition room temperature cure catalyst.Platinum (0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex, soln. in vinyl terminated polydimethylsiloxane is used as a catalyst in hydrosilylation reaction for the preparation of trans-beta-silanes and in reductive amination reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Katalysator für die Zugabe von Si-H zu Olefinen; Zusatz als Härtungskatalysator von Silikonvinyl bei Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68478-92-2
Summenformel C8 H18 O Pt Si2
Molekulargewicht (g/mol) 474.68
MDL-Nummer MFCD00151662
InChI-Schlüssel RCNRJBWHLARWRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym platinum 0-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane, platinum salt, platinum 0-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex solution, ksc628a5r, platinum 1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, dimethyl vinyl silyl oxy-dimethyl-vinyl-silane; platinum, ethenyl ethenyldimethylsilyl oxy dimethylsilane platinum, platinum 0-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex, platinum,1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes
PubChem CID 10959889
SMILES [Pt].C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum (0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex
Namenshinweis Soln. in vinyl terminated polydimethylsiloxane
Farbe Orange
Dichte 0.984 g/mL
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with toluene,xylene,isopropyl alcohol,double-vinyl silicone oil and vinyl terminated poly(dimethylsiloxane). Immiscible with water.
IUPAC-Name Ethenyl-[Ethenyl(dimethyl)silyl]oxy-dimethylsilan;Platin
Formelmasse 474.68
Physikalische Form Flüssigkeit