Learn More
Platin 13 wt% Rhodiumdraht, 0.076 mm (0.003 Zoll) Durchmesser, ISA-Thermoelement Typ R, Standardausführung, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042902.G2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Platinum 13 wt% Rhodium wire | |
Pt:Rh; 87:13 wt% | |
2 m | |
≈0.045g/50cm |
0.076mm (0.003 in.) dia., ISA Type R Standard Grade Thermocouple | |
MFCD00198186 | |
Odorless | |
Draht |
RUO – Nur für Forschungszwecke