Learn More
Alfa Aesar™ Platin 30 Gew.%, Rhodiumdraht 0.33 mm (0.013 Zoll) Durchmesser, ISA-Thermoelement Typ B, Standardausführung
Marke:  Alfa Aesar™ 045571.G2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15463995
  • 1352.00 € / 2 Meter
Verfügbar ab
14-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Pt:Rh; 70:30 wt%
≈0.75g/50cm
0.33mm (0.013 in.) dia., ISA Type B Standard Grade Thermocouple
Odorless
Platinum 30 wt% Rhodium wire
2m
MFCD00198186
Draht
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation