Learn More
Cole-Parmer™ Tri-Clamp Dichtungssatz aus platinvernetztem Silikon
96.30 € - 110.00 €
Spezifikation
Material | Platin-vernetztes Silikon |
---|---|
Typ | Tri-Clamp für Filtersiegel |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für pharmazeutische, hochreine Wasser-, Injektions-, Lebensmittel- und Getränkeanwendungen |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11786613
|
Cole-Parmer™
30523-80 |
12,7 mm Durchm. |
96.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11762143
|
Cole-Parmer™
30523-82 |
19,05 mm Durchm. |
104.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11782143
|
Cole-Parmer™
30523-24 |
25,4 mm Durchm. |
110.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Platin-vernetztes Silikon | |
Tri-Clamp für Filtersiegel | |
Für pharmazeutische, hochreine Wasser-, Injektions-, Lebensmittel- und Getränkeanwendungen | |
Je 1 |