Learn More
Masterflex™ Platinvernetzte Silikonschläuche
Ideal für Pharmazie, Biotechnologie, Luftfahrt, Lebensmittel und Getränke sowie allgemeine Laboranwendungen
Marke:  Masterflex™ 95802-26
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.65000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15171073
  • 398.00 € / 7.50 Meter
Verfügbar ab
30-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchscheinende, platinbehandelte Silikonschläuche
  • Druckverdichtungssatz mit ausgezeichneter Hitzebeständigkeit.
  • Geruchlos, ungiftig.
  • Der Elastomer ist FDA-konform (21 CFR 177.2600).
  • Erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI und der 3A-Hygienenormen.
  • Schläuche sind gemäß GMP hergestellt.
  • Temperaturbereich: -58 bis +446 °F (-50 bis +230 °C).
  • Sterilisierung: Autoklav oder Gammabestrahlung.
Spezifikation
Spezifikation
ADCF; FDA; Phthalat-frei; Europäisches Arzneibuch; DEHP-frei; NSF-61; 3A; NSF-51; USP
460 °F
9 psi
Ja
Silikon
25 ft.
3.175 mm
−60 °F
25 ft./Pk.
Durchscheinend
237 °C
Platinvernetzt, ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, geringer Druckverformungsrest, geruchlos, ungiftig, durchscheinend.
19.1 mm
25.4 mm
7.6 m
Pharmazie, Biotechnologie, Luft- und Raumfahrt, Lebensmittel und Getränke sowie allgemeine Laboranwendungen.
−51 °C
Autoklav oder Gammabestrahlung.