Learn More
Platinfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11395689
808.70 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-06-4
Pt
195.08
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
23939
CHEBI:33400
platinum
[Pt]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-06-4
Pt
195.08
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
23939
CHEBI:33400
platinum
[Pt]
Form: Ca. .1.7 g/25 x 25 mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Platinum
Farbe Weiß
Aussehen Silvery white foil
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Menge 50 x 50 mm
Geruch Odorless
Form Folie, 0.127 mm (0.005 Zoll) dick