Learn More
Platinfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Alfa Aesar™
Form: Ca. .1.7 g/25 x 25 mm
397.00 € - 1002.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11386497
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
000261.FF
25 x 25mm
397.00 €
25 Millimeter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 3
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11395689
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
000261.FI
50 x 50mm
1002.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
7440-06-4
195.08
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
Platin
Pt
MFCD00011179
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CHEBI:33400
[Pt]
Spezifikation
Platinum
7440-06-4
99.9% (Metals basis)
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Platin
195.08
CHEBI:33400
Weiß
25 x 25mm
Silvery white foil
Pt
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
[Pt]
Odorless
23939
Folie, 0.127 mm (0.005 Zoll) dick