Learn More
Platin(IV)-oxid-Hydrat, typischer Pt-Gehalt 79 bis 84 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Platinum(IV) oxide hydrate |
Schmelzpunkt | 450.0°C |
Farbe | Braun bis Schwarz |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 1 g |
Strukturformel | PtO2 |
UN-Nummer | 1479 |
Fieser | 01,890; 15,268 |
Merck Index | 14, 7527 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. acids and dil.sol. of koh |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Platinum(IV) oxide hydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.