Learn More
Platinpaste, Alfa Aesar™
Form: 900 bis 1000 m2 Standard, reduziert, nominell 50 % Wasser nass
Marke:  Alfa Aesar 038316.14
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02500kg
Menge 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11324437
  • 222.00 € / 25 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 15-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
7440-6-6
MFCD00011179
Spezifikation
Platinum
7440-6-6
Black powder
900-1100m
Schwarz
3% on activated carbon powder
MFCD00011179
Soluble in aqua regia. Insoluble in water and acid.
Odorless
25g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate