Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Platinum ProcartaPlex Human Osteoprotegerin (OPG) Simplex
Bead-basiertes Multiplexing-Assay-System für die Quantifizierung mehrerer Protein-Biomarker in einer einzigen Probe. Neu entwickelte matrixspezifische Verdünnungsmittel für Plasma und Serum überwinden Matrixeffekte und gewährleisten hohe Leistungsvorgaben (z. B. Ergebnisse der Spike- und Verdünnungsrückgewinnung von 70 - 130 %)
Marke:  Invitrogen™ EPXP010-12021-901
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23750kg
Artikelnummer. 15522527
  • 259.00 € / 96 Tests
Voraussichtlicher Liefertermin 18-12-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet: Magnetische Antikörper-Beads (50x), die mit monoklonalen Antikörpern gegen humanes Osteoprotegerin (OPG) beschichtet sind
Biotin-Konjugat (50x) monoklonaler Antikörper gegen den humanes Osteoprotegerin (OPG)
Beschreibung
Beschreibung
  • Platinum ProcartaPlex Assays verwenden die Luminex™ xMAP-Technologie für den Multi-Analyt-Nachweis von sezernierten Proteinen, einschließlich Zytokinen, Chemokinen, Wachstumsfaktoren und anderen Proteinen
  • Platinum ProcartaPlex Simplex Kits können nur miteinander kombiniert werden
Spezifikation
Spezifikation
96 Tests
Human
Serum/Plasma: 25 μ l
Serum
Multiplex-Immunassays
Osteoklastogenesischer Hemmfaktor, Tumornekrosefaktor-Rezeptor-Superfamilienmitglied 11B