Learn More
Alfa Aesar™ Platin-Rhodiumfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis)
Marke: Alfa Aesar™ 041808.GH
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Pt:Rh; 90:10 wt% | |
≈0.31g/25x25mm | |
0.025mm (0.001 in.) thick | |
MFCD00198186 | |
Odorless | |
99.9% |
Platinum Rhodium foil | |
100 x 100mm | |
(Metallbasis) | |
Insoluble in water. | |
Folie |