Learn More
Invitrogen™ Collibri™ Library Amplification Master Mix
Artikelnummer. 15950523 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
50
250
Packungsgröße:
50 Reaktionen
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
15950523 50 50 Reaktionen
15960523 250 50 Reaktionen
2 options
Artikelnummer. 15950523
Marke: Invitrogen™ A38539050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Invitrogen™ Platinum SuperFi Bibliotheks-Amplifikations-Mastermix ist eine gebrauchsfertige Lösung für die Amplifikation von Next-Generation-Sequenzierungs(NGS)-Bibliotheken.
Mastermix enthält Platinum SuperFi™ DNA-Polymerase in Kombination mit einem proprietären Reaktionspuffer, der alle notwendigen Komponenten für eine effiziente Bibliotheks-Amplifikation mit minimaler Verzerrung und überlegener Genauigkeit enthält.
 Merkmalen sind u. a.:
  • Hohe Genauigkeit – Minimale Fehlerraten, ähnlich wie bei PCR-freien Methoden
  • Hohe Effizienz – Hohe Ausbeuten aus winzigen Eingangsmengen
  • Minimale Verzerrung – Gleichmäßige Verstärkung, unabhängig vom GC-Gehalt
  • Platinum SuperFi™ DNA-Polymerase weist sowohl 5’- bis 3’-Polymerase- als auch 3’- bis 5’-Exonuklease(Proofreading)-Aktivitäten auf, jedoch keine 5’- bis 3’-Exonuklease-Aktivität. Die außergewöhnlich starke Proofreading-Aktivität gewährleistet die Verstärkung von NGS-Bibliotheken mit höchster Sequenzgenauigkeit, wodurch sich NGS-Fehlerraten ähnlich wie bei PCR-freien Methoden ergeben
  • Der proprietäre Reaktionspuffer enthält alle erforderlichen PCR-Komponenten und Additive, um eine effiziente und gleichmäßige Verstärkung der Bibliothek unabhängig vom GC-Gehalt zu ermöglichen und so die Abdeckung von GC- und AT-reichen Sequenzen und anderen komplexen Regionen zu verbessern. Dank der hohen Verstärkungseffizienz kann die gewünschte Ausbeute mit weniger Zyklen erreicht werden
  • Die Platin-Hot-start-Technologie hemmt die DNA-Polymeraseaktivität bei Umgebungstemperaturen und ermöglicht so den Reaktionsaufbau und die Lagerung von vorgefertigten PCR-Reaktionen bis zu 24 Stunden lang vor der PCR
  • Platinum SuperFi™ Bibliotheks-Amplifikations-Mastermix verfügt über einen inerten blauen Farbstoff, der eine visuelle Hilfe bei der Pipettierung bietet und das Risiko für Pipettierfehler während des Reaktionsaufbaus verringert
  • Für mehr Komfort bieten wir Platinum SuperFi™ Bibliotheks-Amplifikations-Mastermix mit Primermix an, der mit einem 10X Primermix geliefert wird, der auf die P5- und P7-Regionen der Illumina Adapter zielt und mit einem inerten gelben Farbstoff ergänzt wird. Durch das Mischen beider Komponenten in einer PCR-Reaktion wird die endgültige PCR-Lösung grün, wodurch das Risiko von Pipettierfehlern weiter verringert wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 1 x 1,25 ml Collibri Bibliotheks-Amplifikations-Mastermix (2X)
Bei –20 °C lagern.
Probentyp DNA, RNA
Wiedergabetreue (vs. Taq) ≥100
GC-reiche PCR-Leistung Hoch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 50
Überhang Stumpf
Produktlinie Collibri
Produkttyp Master Mix zur Bibliotheksammplifikation
Menge 50 reactions
Reaktionsformat SuperMix oder Master Mix
Versandbedingung Trockeneis
Prüfzeit Standard
Form Flüssig