Learn More
Invitrogen™ Collibri™ Library Amplification Master Mix
Artikelnummer. 15960523 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
50
250
Packungsgröße:
50 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
15960523 250 50 Reaktionen
15950523 50 50 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15960523 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A38539250
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Invitrogen™ Platinum SuperFi Bibliotheks-Amplifikations-Mastermix ist eine gebrauchsfertige Lösung für die Amplifikation von Next-Generation-Sequenzierungs(NGS)-Bibliotheken.
Mastermix enthält Platinum SuperFi™ DNA-Polymerase in Kombination mit einem proprietären Reaktionspuffer, der alle notwendigen Komponenten für eine effiziente Bibliotheks-Amplifikation mit minimaler Verzerrung und überlegener Genauigkeit enthält.
 Merkmalen sind u. a.:
  • Hohe Genauigkeit – Minimale Fehlerraten, ähnlich wie bei PCR-freien Methoden
  • Hohe Effizienz – Hohe Ausbeuten aus winzigen Eingangsmengen
  • Minimale Verzerrung – Gleichmäßige Verstärkung, unabhängig vom GC-Gehalt
  • Platinum SuperFi™ DNA-Polymerase weist sowohl 5’- bis 3’-Polymerase- als auch 3’- bis 5’-Exonuklease(Proofreading)-Aktivitäten auf, jedoch keine 5’- bis 3’-Exonuklease-Aktivität. Die außergewöhnlich starke Proofreading-Aktivität gewährleistet die Verstärkung von NGS-Bibliotheken mit höchster Sequenzgenauigkeit, wodurch sich NGS-Fehlerraten ähnlich wie bei PCR-freien Methoden ergeben
  • Der proprietäre Reaktionspuffer enthält alle erforderlichen PCR-Komponenten und Additive, um eine effiziente und gleichmäßige Verstärkung der Bibliothek unabhängig vom GC-Gehalt zu ermöglichen und so die Abdeckung von GC- und AT-reichen Sequenzen und anderen komplexen Regionen zu verbessern. Dank der hohen Verstärkungseffizienz kann die gewünschte Ausbeute mit weniger Zyklen erreicht werden
  • Die Platin-Hot-start-Technologie hemmt die DNA-Polymeraseaktivität bei Umgebungstemperaturen und ermöglicht so den Reaktionsaufbau und die Lagerung von vorgefertigten PCR-Reaktionen bis zu 24 Stunden lang vor der PCR
  • Platinum SuperFi™ Bibliotheks-Amplifikations-Mastermix verfügt über einen inerten blauen Farbstoff, der eine visuelle Hilfe bei der Pipettierung bietet und das Risiko für Pipettierfehler während des Reaktionsaufbaus verringert
  • Für mehr Komfort bieten wir Platinum SuperFi™ Bibliotheks-Amplifikations-Mastermix mit Primermix an, der mit einem 10X Primermix geliefert wird, der auf die P5- und P7-Regionen der Illumina Adapter zielt und mit einem inerten gelben Farbstoff ergänzt wird. Durch das Mischen beider Komponenten in einer PCR-Reaktion wird die endgültige PCR-Lösung grün, wodurch das Risiko von Pipettierfehlern weiter verringert wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 5 x 1,25 ml Collibri Bibliotheks-Amplifikations-Mastermix (2X)
Bei –20 °C lagern.
Probentyp DNA, RNA
Wiedergabetreue (vs. Taq) ≥100
GC-reiche PCR-Leistung Hoch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 250
Überhang Stumpf
Produktlinie Collibri
Produkttyp Master Mix zur Bibliotheksammplifikation
Menge 250 reactions
Reaktionsformat SuperMix oder Master Mix
Versandbedingung Trockeneis
Prüfzeit Standard
Form Flüssig