Learn More
Platindraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) im Durchmesser, hart, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4824882
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
250 cm
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-6-6
Pt:Ir; 90:10 wt%
MFCD02091683
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-6-6
Pt:Ir; 90:10 wt%
MFCD02091683
Form: Ca. 0.44 g/10 cm, Härte: wie gezogen
Fabrication of metal microelectrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings. Inoculating needles and leadwires for implants. Electrode material for gel boxes/electrophoresis chambers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Platinum
Farbe Weiß
Namenshinweis Hard
Aussehen Silvery white wire
Menge 10 cm
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Geruch Odorless
Form Draht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser