missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Urokinase Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA549297

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15613595

  • 471.00 € / 400 Mikroliter
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Urokinase Polyclonal antibody specifically detects Urokinase in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Urokinase
Polyclonal
Unconjugated
PLAU
antagonist of uPA; ATF; BDPLT5; CD87; HGNC:9052; plasminogen activator; plasminogen activator, urinary; plasminogen activator, urokinase; Plau; QPD; uPA; u-PA; UPAM; UPAR; U-plasminogen activator; Urinary plasminogen activator, urokinase; URK; URKR; Urokinase-type plasminogen activator; Urokinase-type plasminogen activator chain B; Urokinase-type plasminogen activator long chain A; Urokinase-type plasminogen activator short chain A
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
18792, 5328
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P00749, P06869
PLAU
KLH conjugated synthetic peptide between 304-331 amino acids from the C-terminal region of mouse Plau.
400 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote