Learn More
PLCB4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA567835
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15832884
  • 466.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Predicted to react with Mouse and Rat samples.
The production of the second messenger molecules diacylglycerol (DAG) and inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3) is mediated by activated phosphatidylinositol-specific phospholipase C enzymes. This form has a role in retina signal transduction.
Spezifikation
Spezifikation
PLCB4
Polyclonal
Unconjugated
PLCB4
1-phosphatidyl-D-myo-inositol-4,5-bisphosphate; 1-phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate phosphodiesterase beta-4; 1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase beta-4; A930039J07Rik; AI854601; ARCND2; Beta4aa; C230058B11Rik; dJ1119D9.2 (Phopholipase C, beta 4 (1-Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate Phosphodiesterase Beta 4)); inositoltrisphosphohydrolase; monophosphatidylinositol phosphodiesterase; PCL-C1; phosphoinositidase C; phosphoinositide phospholipase C; phosphoinositide phospholipase C-beta-4; phosphoinositide-specific phospholipase c; phospholipase C; phospholipase C beta 4; phospholipase C, beta 4; phospholipase C-beta-4; PI-PLC; PLCB4; PLC-beta-4; RATBETA4AA; triphosphoinositide phosphodiesterase
Rabbit
affinity chromatography
RUO
18798, 25031, 5332
-20°C
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q15147, Q9QW07
PLCB4
Synthesized peptide derived from human PLCB4.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat