Learn More
PLCD1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen PLCD1
Konzentration 0.15 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16892764
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
14228-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16882764
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
14228-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Phosphoinositide-specific phospholipase C (PLC) acts as a signal transducer that generates 2 second messengers, diacylglycerol and inositol 1, 4, 5-trisphosphate, by hydrolyzing inositol phospholipids. PLC comprises a diverse family of enzymes that differ in structure and tissue distribution (Berridge, 1993 ).
Spezifikation
Spezifikation
PLCD1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
P51178
5333
PLCD1 Fusion Protein Ag5468
Primary
-20°C
PLCD1
0.15 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Phospholipase C delta 1, Phospholipase C III, phospholipase C, delta 1, PLC delta 1, PLC III, PLCD1
PLCD1
IgG
Antigen Affinity Chromatography