Learn More
PLCD1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 14228-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16882764
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Phosphoinositide-specific phospholipase C (PLC) acts as a signal transducer that generates 2 second messengers, diacylglycerol and inositol 1, 4, 5-trisphosphate, by hydrolyzing inositol phospholipids. PLC comprises a diverse family of enzymes that differ in structure and tissue distribution (Berridge, 1993 ).
Spezifikation
Spezifikation
PLCD1
Polyclonal
Unconjugated
PLCD1
Phospholipase C delta 1, Phospholipase C III, phospholipase C, delta 1, PLC delta 1, PLC III, PLCD1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
5333
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.15 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P51178
PLCD1
PLCD1 Fusion Protein Ag5468
150 μL