missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PLCD4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38 € - 325.38 €
Spezifikation
Antigen | PLCD4 |
---|---|
Konzentration | 0.13 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16897063
|
Proteintech
10589-2-AP-20UL |
20 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16887063
|
Proteintech
10589-2-AP-150UL |
150 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the delta class of phospholipase C enzymes. Phospholipase C enzymes play a critical role in many cellular processes by hydrolyzing phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate into two intracellular second messengers, inositol 1,4,5-trisphosphate and diacylglycerol. Expression of this gene may be a marker for cancer.Spezifikation
PLCD4 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q62711, Q8K3R3, Q9BRC7 | |
140693, 18802, 84812 | |
PLCD4 Fusion Protein Ag0937 | |
Primary | |
-20°C | |
PLCD4 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
hPLCD4, Phospholipase C delta 4, phospholipase C, delta 4, PLC delta 4, PLCD4 | |
Plcd4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |