Learn More
PLCD4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 10589-2-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16887063
  • 329.85 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab
17-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the delta class of phospholipase C enzymes. Phospholipase C enzymes play a critical role in many cellular processes by hydrolyzing phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate into two intracellular second messengers, inositol 1,4,5-trisphosphate and diacylglycerol. Expression of this gene may be a marker for cancer.
Spezifikation
Spezifikation
PLCD4
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q62711, Q8K3R3, Q9BRC7
hPLCD4, Phospholipase C delta 4, phospholipase C, delta 4, PLC delta 4, PLCD4
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
140693, 18802, 84812
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PLCD4
Liquid
Plcd4
PLCD4 Fusion Protein Ag0937
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse, Rat