missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PLCG1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16577911
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16577911 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16577911 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA590632

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LASLLIKIDI FPAKQENGDL SPFSGTSLRE RGSDASGQLF HGRAREGSFE SRYQQPFEDF RISQEHLADH FDSRERRAPR RTRVNGDNRL; Positive Samples: HeLa, HepG2, 293T, Mouse lung, Rat brain; Cellular Location: Cell projection, lamellipodium, ruffle.

The mammalian Phospholipase Cg (PLCg) family has two closely related proteins, PLCg1 and PLCg2. The PLCg isozymes have the core structure domains and a unique array of domains containing an additional PH domain, two SH2 domains and one SH3 domain. In response to extracellular stimuli, such as hormones and growth factors, receptor tyrosine kinases (RTKs) phosphorylate and activate PLCg. Activated PLCg catalyzes hydrolysis of phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PIP2) to produce the metabolic second messenger molecules inositol 1,4,5-triphosphate (IP3) and diacylglycerol (DAG).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PLCG1
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 2.03 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen PLCG1
Gen-Zugriffsnummer P10686, P19174, Q62077
Gen-Alias 1-phosphatidyl-D-myo-inositol-4,5-bisphosphate; 1-phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate phosphodiesterase gamma-1; 1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase gamma 1; 1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase gamma-1; AI894140; Cded; cell differentiation and embryonic development; EC 3.1.4.11; inositoltrisphosphohydrolase; monophosphatidylinositol phosphodiesterase; NCKAP3; OTTHUMP00000178982; phosphatidylinositol phospholipase C; phosphoinositidase C; phosphoinositide phospholipase C; phosphoinositide phospholipase C-gamma-1; phospholipase C gamma 1; phospholipase C, gamma 1; phospholipase C, gamma 1 (formerly subtype 148); phospholipase C-1; phospholipase C-148; Phospholipase C2; phospholipase C-gamma-1; Phospholipase C-II; PLC gamma1; PLC1; Plc-1; PLC148; PLC-148; PLC2I; Plcg1; Plcg-1; PLCgamma1; Plc-gamma1; PLC-gamma-1; PLC-II; PPLCA; triphosphoinositide phosphodiesterase
Gensymbole PLCG1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1202-1291 of human PLC gamma 1 (PLC gamma 1 (PLCG1)) (NP_0026512).
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 18803, 25738, 5335
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.