Learn More
Invitrogen™ PLD5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15753751 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15753751 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15753751 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA555834
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: DWVGNDFTQN AGTGLVINQA DVRNNRSIIK QLKDVFERDW YSPYAKTLQP TKQPNCSSLF KLKPLSNKTA TDDTGGKDPR NV Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 78%, Rat - 79%.
The specific function of the protein remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PLD5
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen PLD5
Gen-Zugriffsnummer Q8N7P1
Gen-Alias Inactive choline phosphatase 5; inactive phosphatidylcholine-hydrolyzing phospholipase D5; Inactive phospholipase D5; inactive PLD 5; phospholipase D family member 5; phospholipase D family, member 5; PLD5; PLDc
Gensymbole PLD5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human PLD5. Recombinant protein control fragment (Product #RP-94481).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 200150
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG